Stampa…
2,3-Dichloropyrazine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
377040050 377040250 377041000
ACRO377040050EA 94.5 EUR
ACRO377040050 ACRO377040250 ACRO377041000
2,3-Dichloropyrazine 98%
2,3-Dichloropyrazine
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Punto di ebollizione: 105…107 °C (50 mmHg)
Punto di fusione: 22,5…24.5 °C
Densità: 1,431 g/cm³
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040964
CAS Number: 4858-85-9
EINECS: 225-460-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %