Stampa…
6-Benzylaminopurine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-BAP, 6-Benzyladenine, N6-Benzyladenine, Benzyl(purin-6-yl)amine
226410010 226410050 226410250
ACRO226410010EA 35.7 EUR
ACRO226410010 ACRO226410050 ACRO226410250
6-Benzylaminopurine 99%
6-Benzylaminopurine
Formula: C₁₂H₁₁N₅
Peso molecolare: 225,25 g/mol
Punto di fusione: 229…233 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005572
CAS Number: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 233 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)