Stampa…
Nicotinammide adenina dinucleotide (forma ossidata), Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.24542.0001 1.24542.0005 1.24542.0025
1.24542.0001EA 68.2 EUR
1.24542.0001 1.24542.0005 1.24542.0025
Nicotinammide adenina dinucleotide (forma ossidata), Millipore®
Nicotinammide adenina dinucleotide (forma ossidata)
Formula: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Punto di fusione: 140 a 142 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00036253
CAS Number: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370