Nicotinammide adenina dinucleotide (forma ossidata), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms:
Nadide, NAD+, Nicotinamide adenine dinucleotide, oxidized
Formula:
C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂ Peso molecolare: 663.43 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00036253 CAS Number: 53-84-9 EINECS: 200-184-4 Merck Index: 13,06370 |