Stampa…
Nicotinammide adenina dinucleotide (forma ossidata)
Fornitore: PanReac AppliChem
A1124.0005 A1124.0010 A1124.0025
A1124.0005EA 198 EUR
A1124.0005 A1124.0010 A1124.0025
Nicotinammide adenina dinucleotide (forma ossidata)
Nicotinammide adenina dinucleotide (forma ossidata)
Formula: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Punto di fusione: 140 a 142 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00036253
CAS Number: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370