Stampa…
Caffeina, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
Synonyms: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
1.02584.1000 1.02584.9050
1.02584.1000EA 441 EUR
1.02584.1000 1.02584.9050
Caffeina, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Caffeina
Formula: C₈H₁₀N₄O₂
Peso molecolare: 194,19 g/mol
Punto di fusione: 235…239 °C
Densità: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005758
CAS Number: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Merck Index: 13,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e609e1c7a199176b9e5b938ef241d166d502f9&vid=14d4daaec11290b95ffe3f6dcc61668b38a4122f&prid=web&clid=SAPDAM