Stampa…
Caffeina ≥99.7%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
39214.14 39214.22 39214.36
39214.14EA 32.5 EUR
39214.14 39214.22 39214.36
Caffeina ≥99.7%
Caffeina
Purity: 99.7% CAS No.: 58-08-2 Molecular Formula: C8H10N4O2 Formula Weight: 194.19 Physical Form: Powder Density: 1.230 Appearance: White Melting Point: 234-236° Boiling Point: 178° subl. Beilstein Reference: 17705 Merck Reference: 14,1636 UN No.: 1544 MDL No.: MFCD00005758
Formula: C₈H₁₀N₄O₂
Peso molecolare: 194,19 g/mol
Punto di ebollizione: 178 °C (subl.)
Punto di fusione: 234…236 °C
Densità: 1,230
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005758
CAS Number: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e609e1c7a199176b9e5b938ef241d166d502f9&vid=14d4daaec11290b95ffe3f6dcc61668b38a4122f&prid=web&clid=SAPDAM