Stampa…
Teobromina 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethylxanthine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine
A11861.18 A11861.22 A11861.30
A11861.18EA 58 EUR
A11861.18 A11861.22 A11861.30
Teobromina 99%
Theobromine
Purity: 99% CAS No.: 83-67-0 Molecular Formula: C7H8N4O2 Formula Weight: 180.17 Melting Point: 345-350° Beilstein Reference: 16464 Merck Reference: 14,9282 MDL No.: MFCD00022830
Phosphosdiesterase inhibitor
Formula: C₇H₈N₄O₂
Peso molecolare: 180,17 g/mol
Punto di fusione: 345…350 °C
Densità: 1,50
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022830
CAS Number: 83-67-0
EINECS: 201-494-2
Merck Index: 14,9282