Stampa…
Teobromina 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethylxanthine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine
258821000 258822500 258820010
ACRO258821000EA 95.1 EUR
ACRO258821000 ACRO258822500 ACRO258820010
Teobromina 99%
Theobromine
Formula: C₇H₈N₄O₂
Peso molecolare: 180,17 g/mol
Punto di fusione: 290…295 °C
Densità: 1,419 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022830
CAS Number: 83-67-0
EINECS: 201-494-2
Merck Index: 12,09418
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)