Stampa…
3-Isobutyl-1-methylxanthine, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Attenzione
Synonyms: IBMX
410957-1 410957-250
410957-1EA 376 EUR
410957-1 410957-250
3-Isobutyl-1-methylxanthine, Millipore®
3-Isobutyl-1-methylxanthine
Formula: C₁₀H₁₄N₄O₂
Peso molecolare: 222,25 g/mol
Punto di fusione: 200…201 °C
MDL Number: MFCD00005584
CAS Number: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3