Stampa…
3-Isobutyl-1-methylxanthine 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: IBMX
228420010 228420050
ACRO228420010EA 157 EUR
ACRO228420010 ACRO228420050
3-Isobutyl-1-methylxanthine 99+%
3-Isobutyl-1-methylxanthine
Formula: C₁₀H₁₄N₄O₂
Peso molecolare: 222.25 g/mol
Punto di fusione: 200…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005584
CAS Number: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 203 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %