Stampa…
7-Methylxanthine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2,6-Dihydroxy-7-methylpurine, 7-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dihydro-7-methyl-1H-purine-2,6-dione
H29190.MF H29190.MD
H29190.MFEA 83.6 EUR
H29190.MF H29190.MD
7-Methylxanthine ≥98%
7-Methylxanthine
Purity: 98% CAS No.: 552-62-5 Molecular Formula: C6H6N4O2 Formula Weight: 166.14 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00037979
Formula: C₆H₆N₄O₂
Peso molecolare: 166,14 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037979
CAS Number: 552-62-5
EINECS: 209-019-0