Stampa…
3-Methylxanthine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,7-Dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-3-methylpurine
L14986.03 L14986.MD
L14986.03EA 246 EUR
L14986.03 L14986.MD
3-Methylxanthine ≥98%
3-Methylxanthine
Purity: 98+% CAS No.: 1076-22-8 Molecular Formula: C6H6N4O2 Formula Weight: 166.14 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00005580
Formula: C₆H₆N₄O₂
Peso molecolare: 166,14 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005580
CAS Number: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1