Stampa…
3-Methyladenine 90+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
379791000 379795000
ACRO379791000EA 182 EUR
ACRO379791000 ACRO379795000
3-Methyladenine 90+%
3-Methyladenine
Formula: C₆H₇N₅
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010531
CAS Number: 5142-23-4
EINECS: 225-908-6
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥90.0 %