Purine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
1H-Purine
131670010
AC13167.1
AC13167.10
131670050
ACRO131670010EA
189
EUR
ACRO131670010
MAYBAC13167.1
MAYBAC13167.10
ACRO131670050
Purine 99%
Purine
Formula:
C₅H₄N₄ Peso molecolare: 120,11 g/mol Punto di ebollizione: 265 °C (1013 hPa) Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00079221 CAS Number: 120-73-0 EINECS: 204-421-2 Merck Index: 12,08129 |
Appearance | White to light yellow to beige Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |