Stampa…
Adenina, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Pericolo
Synonyms: Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
1152-10 1152-100 1152-25
1152-10EA 141 EUR
1152-10 1152-100 1152-25
Adenina, Millipore®
Adenina
Formula: C₅H₅N₅
Peso molecolare: 135.13 g/mol
Densità: 0.99741 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041790
CAS Number: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00152