Adenina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 73-24-5
Molecular Formula: C5H5N5
Formula Weight: 135.13
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
C₅H₅N₅ Punto di fusione: >360 °C (dec.) Densità: 0,99741 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041790 CAS Number: 73-24-5 EINECS: 200-796-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,152 |