Stampa…
2-Amino-6-chloropurine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A18195.06 A18195.14 A18195.03
A18195.06EA 108 EUR
A18195.06 A18195.14 A18195.03
2-Amino-6-chloropurine 99%
2-Amino-6-chloropurine
Purity: 99% CAS No.: 10310-21-1 Molecular Formula: C5H4ClN5 Formula Weight: 169.57 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 9626
Formula: C₅H₄ClN₅
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075252
CAS Number: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7