6-Chloropurine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Chloro-7H-purine, 6-Chloro-1H-purine, 6-Chloro-9H-purine
Purity: 99%
CAS No.: 87-42-3
Molecular Formula: C5H3ClN4
Formula Weight: 154.56
Melting Point:
Formula:
C₅H₃ClN₄ Punto di ebollizione: 185…192 °C (2 mmHg) Punto di fusione: >300 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075825 CAS Number: 87-42-3 EINECS: 201-745-6 Merck Index: 14,2161 |