2,6-Dichloropurine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 5451-40-1
Molecular Formula: C5H2Cl2N4
Formula Weight: 189.01
Melting Point: ca 184-186° dec.
Beilstein Reference: 9354
Formula:
C₅H₂Cl₂N₄ Punto di fusione: ∼ 184…186 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077725 CAS Number: 5451-40-1 EINECS: 226-681-6 |