Stampa…
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 15-Crown-5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
A12265.03 A12265.06 A12265.14
A12265.03EA 23.4 EUR
A12265.03 A12265.06 A12265.14
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) ≥98%
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V)
Purity: 98% CAS No.: 33100-27-5 Molecular Formula: C10H20O5 Formula Weight: 220.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 150-155°/0.5mm Beilstein Reference: 1618144 MDL No.: MFCD00005110
Formula: C₁₀H₂₀O₅
Punto di ebollizione: 150…155 °C (0,5 mmHg)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,110
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005110
CAS Number: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6