Stampa…
18-Crown-6 per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
8.11684.0005EA 40.4 EUR
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
18-Crown-6 per sintesi, Sigma-Aldrich®
18-Crown-6
Formula: C₁₂H₂₄O₆
Punto di ebollizione: 396 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 37…39 °C
Densità: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005113
CAS Number: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 13,02630
Visualizza i codici
Melting Point 36 - 39 °C
Molar Mass 264.32 g/mol
Flash Point 109 °C