Stampa…
18-Crown-6 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
181560050 181560250 181561000 181565000
ACRO181560050EA 29.7 EUR
ACRO181560050 ACRO181560250 ACRO181561000 ACRO181565000
18-Crown-6 99%
18-Crown-6
Formula: C₁₂H₂₄O₆
Peso molecolare: 264,32 g/mol
Punto di ebollizione: 396 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 36…40 °C
Densità: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005113
CAS Number: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 13,02630
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to white Crystals or crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥98.5 %