Stampa…
Phenazine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A15770.06 A15770.14 A15770.22
A15770.06EA 41.3 EUR
A15770.06 A15770.14 A15770.22
Phenazine ≥99%
Phenazine
Purity: 99+% CAS No.: 92-82-0 Molecular Formula: C12H8N2 Formula Weight: 180.21 Melting Point: 175-177° MDL No.: MFCD00005023
Formula: C₁₂H₈N₂
Punto di ebollizione: 339 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 175…177 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (22 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005023
CAS Number: 92-82-0
EINECS: 202-193-9
Merck Index: 12,07359