Stampa…
Phenazine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
130150050 130150100
ACRO130150050EA 37.7 EUR
ACRO130150050 ACRO130150100
Phenazine 98%
Phenazine
Formula: C₁₂H₈N₂
Peso molecolare: 180,21 g/mol
Punto di ebollizione: >360 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 174…177 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (22 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005023
CAS Number: 92-82-0
EINECS: 202-193-9
Merck Index: 12,07359
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥97.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test