Stampa…
Dimidio bromuro 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide
B24818.01 B24818.03
B24818.01EA 69.1 EUR
B24818.01 B24818.03
Dimidio bromuro 95%
Dimidio bromuro
Purity: 95% CAS No.: 518-67-2 Molecular Formula: C20H18BrN3 Formula Weight: 380.31 Melting Point: 230° dec. MDL No.: MFCD00011757
Formula: C₂₀H₁₈BrN₃
Peso molecolare: 380,29 g/mol
Punto di fusione: 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011757
CAS Number: 518-67-2
EINECS: 208-256-7
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=f7f5bf8a939eb8cc81fc9041b0d2fea5a3eba831&prid=web&clid=SAPDAM