Etidio bromuro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
17896
17898
PIER17896EA
80
EUR
PIER17896
PIER17898
Etidio bromuro
Ethidium bromide
Formula:
C₂₁H₂₀BrN₃ Punto di ebollizione: 72 °C (0,1 mmHg) Punto di fusione: 261…264 °C Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: <100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011724 CAS Number: 1239-45-8 EINECS: 214-984-6 UN: 2811 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,04751 |