Stampa…
Etidio bromuro ≥98% (dry weight)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Fenantridinio, 3,8-diammino-5-etil-6-fenil, bromuro
L07482.03 L07482.06
L07482.03EA 40.6 EUR
L07482.03 L07482.06
Etidio bromuro ≥98% (dry weight)
Ethidium bromide
Purity: 98% CAS No.: 1239-45-8 Molecular Formula: C21H20BrN3 Formula Weight: 394.32 Odour: Weak Melting Point: ca 261° dec. Beilstein Reference: 3642536 Merck Reference: 14,4731 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011724
Formula: C₂₁H₂₀BrN₃
Peso molecolare: 394.31 g/mol
Punto di ebollizione: 72 °C (0.1 mmHg)
Punto di fusione: ∼ 261 °C (dec.)
Densità: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: <100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011724
CAS Number: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 14,4731