Stampa…
Etidio bromuro 95%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
170960010 170960050 170960250
ACRO170960010EA 52.2 EUR
ACRO170960010 ACRO170960050 ACRO170960250
Etidio bromuro 95%, puro
Ethidium bromide
Formula: C₂₁H₂₀BrN₃
Punto di ebollizione: 72 °C (0,1 -rr)
Punto di fusione: 260…262 °C (dec.)
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011724
CAS Number: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,04751
Visualizza i codici
Appearance Red to dark purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
Loss on drying ≤5.0 %
Solubility (1 % in water) Clear red
pH (1 % in water at 20°C) Approx. 4.5