Stampa…
Phenanthridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
169250050 169250010 169250250
ACRO169250050EA 86 EUR
ACRO169250050 ACRO169250010 ACRO169250250
Phenanthridine 98%
Phenanthridine
Formula: C₁₃H₉N
Peso molecolare: 179,22 g/mol
Punto di ebollizione: 349 °C (769 mmHg)
Punto di fusione: 104…108 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (130 °C)
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004989
CAS Number: 229-87-8
EINECS: 205-934-4
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
GC ≥97.5 %