Stampa…
6(5H)-Phenanthridinone 96%
Fornitore: Thermo Scientific
B25187.03 B25187.06
B25187.03EA 58 EUR
B25187.03 B25187.06
6(5H)-Phenanthridinone 96%
6(5H)-Phenanthridinone
Purity: 96% CAS No.: 1015-89-0 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Melting Point: 288-294° Beilstein Reference: 140641
Formula: C₁₃H₉NO
Peso molecolare: 195,22 g/mol
Punto di fusione: 288…294 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004988
CAS Number: 1015-89-0
EINECS: 213-804-3