Stampa…
Fenantrene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22122.0100 8.22122.0250 8.22122.6000
8.22122.0100EA 195 EUR
8.22122.0100 8.22122.0250 8.22122.6000
Fenantrene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fenantrene
Formula: C₁₄H₁₀
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di ebollizione: 340 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 97…99 °C
Densità: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001168
CAS Number: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07354
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=564b13e27a2d213d3861313599e283b1e601a5ba&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 1.15 mg/l (25 °C)
Melting Point 97 - 100 °C
Molar Mass 178.23 g/mol
Bulk Density 690 kg/m3
Boiling Point 336 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.00012 hPa (20 °C)
Flash Point 171 °C
Ignition Point 450 °C