Stampa…
Fenantrene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L01921.18 L01921.30
L01921.18EA 53.8 EUR
L01921.18 L01921.30
Fenantrene ≥98%
Fenantrene
Purity: 98% CAS No.: 85-01-8 Molecular Formula: C14H10 Formula Weight: 178.23 Flash Point: 171°(339°F) Melting Point: 97-101° Boiling Point: 340° Beilstein Reference: 1905428 Merck Reference: 14,7212 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001168
Formula: C₁₄H₁₀
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di ebollizione: 340 °C
Punto di fusione: 97…101 °C
Densità: 1,179
Flash Pt: 171 °C (339 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001168
CAS Number: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,7212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=564b13e27a2d213d3861313599e283b1e601a5ba&prid=web&clid=SAPDAM