Fenantrene tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 90%
CAS No.: 85-01-8
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 171°(339°F)
Melting Point: 97-101°
Boiling Point: 340°
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, toluene, and glacial acetic acid
Beilstein Reference: 1905428
Merck Reference: 14,7212
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001168
Formula:
C₁₄H₁₀ Peso molecolare: 178,23 g/mol Punto di ebollizione: 340 °C Punto di fusione: 97…101 °C Densità: 0,980 Flash Pt: 171 °C (339 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001168 CAS Number: 85-01-8 EINECS: 201-581-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,7212 |