Stampa…
Fenantrene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
130090050 130090500 130095000
ACRO130090050EA 19.7 EUR
ACRO130090050 ACRO130090500 ACRO130095000
Fenantrene 97%
Fenantrene
Formula: C₁₄H₁₀
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di ebollizione: 340 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 95…101 °C
Densità: 1,063 g/cm³
Flash Pt: 153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001168
CAS Number: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07354
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=564b13e27a2d213d3861313599e283b1e601a5ba&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to grey to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT
Peroxides ≤50 ppm