Stampa…
9-Phenanthrenecarbaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B25648.03 B25648.06
B25648.03EA 32.5 EUR
B25648.03 B25648.06
9-Phenanthrenecarbaldehyde ≥97%
9-Phenanthrenecarbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 4707-71-5 Molecular Formula: C15H10O Formula Weight: 206.24 Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00001175
Formula: C₁₅H₁₀O
Punto di fusione: 100…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001175
CAS Number: 4707-71-5
EINECS: 225-194-6