Stampa…
9-Bromophenanthrene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L09033.06 L09033.14
L09033.06EA 22.9 EUR
L09033.06 L09033.14
9-Bromophenanthrene ≥98%
9-Bromophenanthrene
Purity: 98% CAS No.: 573-17-1 Molecular Formula: C14H9Br Formula Weight: 257.14 Melting Point: 62-66° Boiling Point: 190°/1.2mm MDL No.: MFCD00001174
Formula: C₁₄H₉Br
Punto di ebollizione: 190 °C (1,2 mmHg)
Punto di fusione: 62…66 °C
Densità: 1,4093 g/cm³ (101 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001174
CAS Number: 573-17-1
EINECS: 209-351-6