Stampa…
9-Bromophenanthrene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
107240250 107241000 107240100
ACRO107240250EA 62 EUR
ACRO107240250 ACRO107241000 ACRO107240100
9-Bromophenanthrene 96%
9-Bromophenanthrene
Formula: C₁₄H₉Br
Punto di ebollizione: 180…190 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 60…65 °C
Densità: 1,4093 g/cm³ (101 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001174
CAS Number: 573-17-1
EINECS: 209-351-6
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥95 %