Stampa…

Perylene per sintesi, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20969.0001 8.20969.0005
8.20969.0001EA 48 EUR
8.20969.0001 8.20969.0005
Perylene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Perylene
Formula: C₂₀H₁₂
Peso molecolare: 252,32 g/mol
Punto di ebollizione: 443 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 273…278 °C
Densità: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004142
CAS Number: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 12,07325

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 273 - 278 °C
Molar Mass 252.31 g/mol
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR