Stampa…
Perylene 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
130070010 130070050
ACRO130070010EA 34.5 EUR
ACRO130070010 ACRO130070050
Perylene 99+%
Perylene
Formula: C₂₀H₁₂
Punto di ebollizione: 443 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 277…280 °C
Densità: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004142
CAS Number: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 12,07325
Visualizza i codici
Appearance Ochre to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 280 °C
HPLC ≥99.0 %