Deidracetato di sodio per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(3,4-diidro-6-metil-2,4-diosso-2H-piran-3-iliden)etanolato di sodio
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₈H₇NaO₄ Punto di fusione: 280…285 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040583 CAS Number: 4418-26-2 EINECS: 224-580-1 |
Solubility | 330 g/l (20 °C) |
Melting Point | 280 - 285 °C |
Molar Mass | 190.13 g/mol |
Bulk Density | 500 - 550 kg/m3 |
pH | 8.8 - 9.3 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 360 °C |