Deidracetato di sodio ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 4418-26-2
Molecular Formula: C8H7NaO4
Formula Weight: 190.13
pH: 8.8-9.3
Melting Point: ca 295° dec.
MDL No.: MFCD00040583
Formula:
C₈H₇NaO₄ Punto di fusione: ∼ 295 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040583 CAS Number: 4418-26-2 EINECS: 224-580-1 |