Stampa…
Acido deidroacetico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22011.0005 8.22011.0250 8.22011.9050 8.22011.1000 8.22011.9025
8.22011.0005EA 25.7 EUR
8.22011.0005 8.22011.0250 8.22011.9050 8.22011.1000 8.22011.9025
Acido deidroacetico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido deidroacetico
Formula: C₈H₈O₄
Punto di ebollizione: 333 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 108 °C
Flash Pt: 157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066709
CAS Number: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Merck Index: 13,02885
Visualizza i codici
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 109 - 111 °C
Molar Mass 168.14 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 157 °C
pH 4 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 336 °C
Synonyms 3-Acetyl-3,4-dihydro-6-methyl-2H-pyran-2,4-dione
Hill Formula C8H8O4