Acido deidroacetico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Acetil-6-metil-2H-piran-2,4(3H)-dione
Purity: 98%
CAS No.: 520-45-6
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 109-113°
Boiling Point: 269-270°
Beilstein Reference: 6129
Merck Reference: 14,2865
MDL No.: MFCD00066709
Formula:
C₈H₈O₄ Peso molecolare: 168.15 g/mol Punto di ebollizione: 269…270 °C Punto di fusione: 109…113 °C Flash Pt: 157 °C (314 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066709 CAS Number: 520-45-6 EINECS: 208-293-9 Merck Index: 13,02885 |