Stampa…
Acido deidroacetico 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Acetil-6-metil-2H-piran-2,4(3H)-dione
111940050 111941000 111945000
ACRO111940050EA 20.5 EUR
ACRO111940050 ACRO111941000 ACRO111945000
Acido deidroacetico 98%
Acido deidroacetico
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Punto di ebollizione: 333 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109…112 °C
Flash Pt: 157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066709
CAS Number: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Merck Index: 13,02885
Visualizza i codici
Appearance Cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 112 °C
Sulfated ash ≤0.1 % (700 °C, 2 h)
Titration with NaOH ≥97.5 %