Stampa…
Sodio L(+)-ascorbato ≥99%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
27688.235EA 126 EUR
27688.235 27688.292
Sodio L(+)-ascorbato ≥99%, TECHNICAL
Sodio L(+)-ascorbato
Formula: C₆H₇NaO₆
Punto di fusione: 219 °C
Densità: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082340
CAS Number: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %