Sodio L(+)-ascorbato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 134-03-2
Molecular Formula: C6H7NaO6
Formula Weight: 198.11
Melting Point: ca 220°
Beilstein Reference: 3767246
Merck Reference: 14,830
Optical Rotation: +105° (c=5 in water)
MDL No.: MFCD00082340
Formula:
C₆H₇NaO₆ Punto di fusione: ∼220 °C Densità: 1,799 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082340 CAS Number: 134-03-2 EINECS: 205-126-1 Merck Index: 14,830 |