Stampa…
Acido L(+)-ascorbico, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
20155.237EA 76.5 EUR
20155.237 20155.294
Acido L(+)-ascorbico, TECHNICAL
Acido L(+)-ascorbico
Formula: C₆H₈O₆
Punto di ebollizione: 553 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 190…192 °C
Densità: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064328
CAS Number: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Identificazione Conforme