Stampa…
Acido L(+)-ascorbico free acid ≥99% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
0143-100GEA 196 EUR
0143-100G 0143-500G
Acido L(+)-ascorbico free acid ≥99% ACS
Acido L(+)-ascorbico
Formula: C₆H₈O₆
Peso molecolare: 176,13 g/mol
Punto di ebollizione: 553 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 190…192 °C
Densità: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064328
CAS Number: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=8b6ef4349eba23e3896618d55d6c2348c7802c09&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Heavy Metals (as Pb) <0.002%
Iron ≤0.001%
Purity ≥99
Residue on Ignition ≤0.1%
Specific Rotation 20.5 – 21.5°