Acido L(+)-ascorbico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 50-81-7
Molecular Formula: C6H8O6
Formula Weight: 176.12
Physical Form: Powder
Density: 1.65
Melting Point: ca 191° dec.
Beilstein Reference: 84272
Merck Reference: 14,830
MDL No.: MFCD00064328
Formula:
C₆H₈O₆ Punto di ebollizione: 553 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 191 °C (dec.) Densità: 1,65 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064328 CAS Number: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 REACH: exempt Merck Index: 14,830 |